4-Bromothioanisole ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A15504.22 A15504.36
A15504.22EA 139 EUR
A15504.22 A15504.36
4-Bromothioanisole ≥98%
4-Bromothioanisole
Purity: 98+% CAS No.: 104-95-0 Molecular Formula: C7H7BrS Formula Weight: 203.11 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Stench Boiling Point: 250° Beilstein Reference: 1906693 MDL No.: MFCD00000102
Formule: C₇H₇BrS
Kookpunt: 250 °C
Smeltpunt: 37…40 °C
Dichtheid: 1,4584 g/cm³ (39 °C)
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000102
CAS nummer: 104-95-0
EINECS: 203-255-8
UN: 3335
ADR: 9,