2,4-Dibromobenzenesulphonyl chloride ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L19887.03
L19887.06
L19887.03EA
36.5
EUR
L19887.03
L19887.06
2,4-Dibromobenzenesulphonyl chloride ≥98%
2,4-Dibromobenzenesulphonyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 72256-95-2
Molecular Formula: C6H3Br2ClO2S
Formula Weight: 334.41
Melting Point: 82-86°
Boiling Point: 128°/0.2mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD03093759
Formule:
C₆H₃Br₂ClO₂S Kookpunt: 128 °C (0,2 mmHg) Smeltpunt: 82…86 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03093759 CAS nummer: 72256-95-2 UN: 3261 ADR: 8,II |