2,5-Dibromobenzenesulphonyl chloride ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L19888.03
L19888.06
L19888.03EA
64.8
EUR
L19888.03
L19888.06
2,5-Dibromobenzenesulphonyl chloride ≥99%
2,5-Dibromobenzenesulphonyl chloride
Purity: 99%
CAS No.: 23886-64-8
Molecular Formula: C6H3Br2ClO2S
Formula Weight: 334.41
Melting Point: 69-72°
Beilstein Reference: 2694054
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00060685
Formule:
C₆H₃Br₂ClO₂S Smeltpunt: 69…72 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00060685 CAS nummer: 23886-64-8 UN: 3261 ADR: 8,II |