2-Bromobenzenesulphonyl chloride ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A13645.14
A13645.06
A13645.14EA
171
EUR
A13645.14
A13645.06
2-Bromobenzenesulphonyl chloride ≥98%
2-Bromobenzenesulphonyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 2905-25-1
Molecular Formula: C6H4BrClO2S
Formula Weight: 255.52
Melting Point: 48-52°
Boiling Point: 127-128°/2.4mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00051971
Formule:
C₆H₄BrClO₂S Kookpunt: 127…128 °C (2,4 mmHg) Smeltpunt: 48…52 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00051971 CAS nummer: 2905-25-1 UN: 3261 ADR: 8,II |