3-Bromobenzenesulphonyl chloride ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A11507.03 A11507.06 A11507.14
A11507.03EA 48.9 EUR
A11507.03 A11507.06 A11507.14
3-Bromobenzenesulphonyl chloride ≥97%
3-Bromobenzenesulphonyl chloride
Purity: 97% CAS No.: 2905-24-0 Molecular Formula: C6H4BrClO2S Formula Weight: 255.52 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5930 Melting Point: 30-33° Boiling Point: 90-91°/0.5mm Beilstein Reference: 2691656 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00052313
Formule: C₆H₄BrClO₂S
Kookpunt: 90…91 °C (0,5 mmHg)
Smeltpunt: 30…33 °C
Dichtheid: 1,773
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052313
CAS nummer: 2905-24-0
UN: 3261
ADR: 8,II