4-Bromobenzenesulphonyl chloride 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
148760250
148761000
ACRO148760250EA
57.1
EUR
ACRO148760250
ACRO148761000
4-Bromobenzenesulphonyl chloride 98%
4-Bromobenzenesulphonyl chloride
Formule:
C₆H₄BrClO₂S Kookpunt: 153 °C (15 mmHg) Smeltpunt: 74…77 °C Dichtheid: 1,37 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007437 CAS nummer: 98-58-8 EINECS: 202-683-2 UN: 3261 ADR: 8,II Merck Index: 13,01391 |
Specification Test Results
Appearance | White to beige Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 74 to 77 °C |
Titration Argentometric | ≥97.5 % (Ex CL) |