3-Cyanobenzaldehyde
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Formylbenzonitrile
SEW02565DA SEW02565EA
MAYBSEW02565DAEA 0 EUR
MAYBSEW02565DA MAYBSEW02565EA
3-Cyanobenzaldehyde
3-Cyanobenzaldehyde
Formule: C₈H₅NO
MW: 131.13 g/mol
Kookpunt: 210
Smeltpunt: 77…79 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003344
CAS nummer: 24964-64-5
EINECS: 246-549-1
UN: 2811
ADR: 6.1 II