6-Nitroveratraldehyde 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A14415.06
A14415.09
A14415.14
A14415.06EA
55.8
EUR
A14415.06
A14415.09
A14415.14
6-Nitroveratraldehyde 96%
6-Nitroveratraldehyde
Purity: 96%
CAS No.: 20357-25-9
Molecular Formula: C9H9NO5
Formula Weight: 211.17
Melting Point: 131-135°
Beilstein Reference: 395599
Formule:
C₉H₉NO₅ Smeltpunt: 131…135 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007134 CAS nummer: 20357-25-9 EINECS: 243-762-1 |