Vanillin
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
7887.1 7887.2
ROTH7887.1EA 0 EUR
ROTH7887.1 ROTH7887.2
Vanillin
Vanillin
Formule: C₈H₈O₃
MW: 152.15 g/mol
Kookpunt: 285
Smeltpunt: ∼82 °C
Dichtheid: 1.056 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 153
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006942
CAS nummer: 121-33-5
EINECS: 204-465-2
Merck Index: 13,09998
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd6583c5aea50cd090e103650a05eab491b4d38e&vid=535f9a4c80d51d7343126ae5e79c6c83b3beefa7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable