Veratraldehyde
Leverancier: Roth Carl
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
9651.1
9651.2
ROTH9651.1EA
0
EUR
ROTH9651.1
ROTH9651.2
Veratraldehyde
Veratraldehyde
Formule:
C₉H₁₀O₃ Kookpunt: 281 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 40…43 °C Vlampunt: >100 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003363 CAS nummer: 120-14-9 EINECS: 204-373-2 Merck Index: 12,10084 |