4-(Methylthio)benzaldehyde ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Purity: 97%
CAS No.: 3446-89-7
Molecular Formula: C8H8OS
Formula Weight: 152.22
Flash Point:
Formule:
C₈H₈OS Kookpunt: 118…121 °C (5 mmHg) Smeltpunt: 6 °C Dichtheid: 1,144 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006948 CAS nummer: 3446-89-7 EINECS: 222-365-7 UN: 3334 ADR: 9, |