Terephthalaldehyde ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A14930.14 A14930.22 A14930.36
A14930.14EA 47 EUR
A14930.14 A14930.22 A14930.36
Terephthalaldehyde ≥98%
Terephthalaldehyde
Purity: 98+% CAS No.: 623-27-8 Molecular Formula: C8H6O2 Formula Weight: 134.14 Flash Point: 76°(168°F) Melting Point: 114-117° Boiling Point: 245° Beilstein Reference: 385863 MDL No.: MFCD00006949
Formule: C₈H₆O₂
Kookpunt: 245 °C
Smeltpunt: 114…117 °C
Dichtheid: 1,060
Vlampunt: 76 °C (168 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006949
CAS nummer: 623-27-8
EINECS: 210-784-8