Chloorbenzeen for HPLC
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Phenylchloride, Benzene Chloride, Monochlorobenzene
H27688.AU H27688.0F
H27688.AUEA 124 EUR
H27688.AU H27688.0F
Chloorbenzeen for HPLC
Chloorbenzeen
Formule: C₆H₅Cl
MW: 112.56 g/mol
Kookpunt: 130
Smeltpunt: –45 °C
Dichtheid: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 28
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000530
CAS nummer: 108-90-7
EINECS: 203-628-5
UN: 1134
ADR: 3 III
Bereik: 01-2119432722-45
Merck Index: 13,02139
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3de7b2cdf345bec36e545333b590a8be006958f&vid=feb76aea4ef0ddc6c13a4844dc1ea1a8751259db&prid=web&clid=SAPDAM