2,4-Dichlorophenylboronic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L01563.03
L01563.06
L01563.03EA
23
EUR
L01563.03
L01563.06
2,4-Dichlorophenylboronic acid ≥98%
2,4-Dichlorophenylboronic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 68716-47-2
Molecular Formula: C6H5BCl2O2
Formula Weight: 190.82
Melting Point: 242-245°
Beilstein Reference: 4983878
Formule:
C₆H₅BCl₂O₂ Smeltpunt: 242…245 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00013930 CAS nummer: 68716-47-2 |