2,5-Dichlorophenylboronic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B22984.03
B22984.06
B22984.14
B22984.03EA
33.7
EUR
B22984.03
B22984.06
B22984.14
2,5-Dichlorophenylboronic acid ≥98%
2,5-Dichlorophenylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 135145-90-3
Molecular Formula: C6H5BCl2O2
Formula Weight: 190.82
Melting Point: ca 210-216°
Beilstein Reference: 4801290
Formule:
C₆H₅BCl₂O₂ Smeltpunt: ∼ 210…216 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01863182 CAS nummer: 135145-90-3 |