2-Chlorophenylboronic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B23324.03
B23324.06
B23324.14
B23324.03EA
48.3
EUR
B23324.03
B23324.06
B23324.14
2-Chlorophenylboronic acid ≥97%
2-Chlorophenylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 3900-89-8
Molecular Formula: C6H6BClO2
Formula Weight: 156.38
Melting Point: ca 95-100°
Beilstein Reference: 3030414
Formule:
C₆H₆BClO₂ Smeltpunt: ∼ 95…100 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00674012 CAS nummer: 3900-89-8 |