3,4-Dichlorophenylboronic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B24292.03
B24292.06
B24292.14
B24292.03EA
14.1
EUR
B24292.03
B24292.06
B24292.14
3,4-Dichlorophenylboronic acid ≥97%
3,4-Dichlorophenylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 151169-75-4
Molecular Formula: C6H5BCl2O2
Formula Weight: 190.82
Melting Point: 270-274°
Beilstein Reference: 7369790
Formule:
C₆H₅BCl₂O₂ Smeltpunt: 270…274 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01074646 CAS nummer: 151169-75-4 |