2,4,6-Trichlorobenzonitrile ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A14609.03
A14609.06
A14609.14
A14609.03EA
19.4
EUR
A14609.03
A14609.06
A14609.14
2,4,6-Trichlorobenzonitrile ≥97%
2,4,6-Trichlorobenzonitrile
Purity: 97+%
CAS No.: 6575-05-9
Molecular Formula: C7H2Cl3N
Formula Weight: 206.46
Melting Point: 80-82°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00052711
Formule:
C₇H₂Cl₃N Smeltpunt: 80…82 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00052711 CAS nummer: 6575-05-9 UN: 3439 ADR: 6.1,III |