2,3-Dichlorobenzoyl chloride ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L09506.06
L09506.14
L09506.22
L09506.06EA
42.5
EUR
L09506.06
L09506.14
L09506.22
2,3-Dichlorobenzoyl chloride ≥98%
2,3-Dichlorobenzoyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 2905-60-4
Molecular Formula: C7H3Cl3O
Formula Weight: 209.46
Flash Point: 167°(332°F)
Odour: Pungent
Boiling Point: 140°/14mm
Beilstein Reference: 2575973
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00035937
Formule:
C₇H₃Cl₃O Kookpunt: 140 °C (14 mmHg) Smeltpunt: 28…32 °C Vlampunt: 167 °C (332 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00035937 CAS nummer: 2905-60-4 EINECS: 220-811-5 UN: 3261 ADR: 8,II |