2,4,6-Trichlorobenzoyl chloride 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
335180050 335180250
ACRO335180050EA 64.4 EUR
ACRO335180050 ACRO335180250
2,4,6-Trichlorobenzoyl chloride 98%
2,4,6-Trichlorobenzoyl chloride
Formule: C₇H₂Cl₄O
Kookpunt: 107…108 °C (6 mmHg)
Dichtheid: 1,56 g/cm³
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00075323
CAS nummer: 4136-95-2
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5750 to 1.5770 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %