2,4-Dichlorobenzoyl chloride ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
B20815.18 B20815.30
B20815.18EA 0 EUR
B20815.18 B20815.30
2,4-Dichlorobenzoyl chloride ≥98%
2,4-Dichlorobenzoyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 89-75-8 Molecular Formula: C7H3Cl3O Formula Weight: 209.46 Flash Point: 137°(278°F) Refractive Index: 1.5930 Melting Point: 16-20° Boiling Point: 150°/34mm Beilstein Reference: 608234 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000661
Formule: C₇H₃Cl₃O
Kookpunt: 150 °C (34 mmHg)
Smeltpunt: 16…20 °C
Dichtheid: 1,497
Vlampunt: 137 °C (278 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000661
CAS nummer: 89-75-8
EINECS: 201-936-4
UN: 3265
ADR: 8,II