2,4-Dichlorobenzoyl chloride
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2,4-Dichlorobenzene-1-carbonyl chloride
SB01809.1 SB01809.10 SB01809.50
MAYBSB01809.1EA 0 EUR
MAYBSB01809.1 MAYBSB01809.10 MAYBSB01809.50
2,4-Dichlorobenzoyl chloride
2,4-Dichlorobenzoyl chloride
Formule: C₇H₃Cl₃O
Kookpunt: 252 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 18 °C
Dichtheid: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 137 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000661
CAS nummer: 89-75-8
EINECS: 201-936-4
UN: 3265
ADR: 8,II