2,6-Dichlorobenzoyl chloride ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2,6-Dichlorobenzoyl Chloride
A14839.09 A14839.18
A14839.09EA 42 EUR
A14839.09 A14839.18
2,6-Dichlorobenzoyl chloride ≥98%
2,6-Dichlorobenzoyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 4659-45-4 Molecular Formula: C7H3Cl3O Formula Weight: 209.46 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5600 Melting Point: 15-18° Boiling Point: 130-132°/15mm Beilstein Reference: 639531 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000662
Formule: C₇H₃Cl₃O
Kookpunt: 130…132 °C (15 mmHg)
Smeltpunt: 15…18 °C
Dichtheid: 1,463
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000662
CAS nummer: 4659-45-4
EINECS: 225-102-4
UN: 3265
ADR: 8,II