3,5-Dichlorobenzoyl chloride 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
B24676.06 B24676.14 B24676.22
B24676.06EA 29.3 EUR
B24676.06 B24676.14 B24676.22
3,5-Dichlorobenzoyl chloride 96%
3,5-Dichlorobenzoyl chloride
Purity: 96% CAS No.: 2905-62-6 Molecular Formula: C7H3Cl3O Formula Weight: 209.46 Flash Point: 137°(278°F) Refractive Index: 1.5820 Melting Point: 24-28° Boiling Point: 245° Beilstein Reference: 1940681 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00009817
Formule: C₇H₃Cl₃O
Kookpunt: 245 °C
Smeltpunt: 24…28 °C
Dichtheid: 1,478
Vlampunt: 137 °C (278 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009817
CAS nummer: 2905-62-6
EINECS: 220-813-6
UN: 3261
ADR: 8,II