3,5-Dichlorobenzoyl chloride
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
SB01888.1 SB01888.10 SB01888.50
MAYBSB01888.1EA 0 EUR
MAYBSB01888.1 MAYBSB01888.10 MAYBSB01888.50
3,5-Dichlorobenzoyl chloride
3,5-Dichlorobenzoyl chloride
Formule: C₇H₃Cl₃O
Kookpunt: 249 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 26…28 °C
Dichtheid: 1,478 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009817
CAS nummer: 2905-62-6
EINECS: 220-813-6
UN: 3261
ADR: 8,II