2-Chloro-4-nitrobenzoyl chloride ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
L08246.18 L08246.06
L08246.18EA 186 EUR
L08246.18 L08246.06
2-Chloro-4-nitrobenzoyl chloride ≥98%
2-Chloro-4-nitrobenzoyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 7073-36-1 Molecular Formula: C7H3Cl2NO3 Formula Weight: 220.01 Refractive Index: 1.5950 Boiling Point: 165°/20mm UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00051515
Formule: C₇H₃Cl₂NO₃
Kookpunt: 165 °C (20 mmHg)
Smeltpunt: 115 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00051515
CAS nummer: 7073-36-1
EINECS: 230-367-4
UN: 3265
ADR: 8,II