2,6-Dichlorobenzamide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A10865.06 A10865.14 A10865.22
A10865.06EA 24 EUR
A10865.06 A10865.14 A10865.22
2,6-Dichlorobenzamide ≥98%
2,6-Dichlorobenzamide
Purity: 98% CAS No.: 2008-58-4 Molecular Formula: C7H5Cl2NO Formula Weight: 190.03 Melting Point: 198-200° Beilstein Reference: 1869103
Formule: C₇H₅Cl₂NO
Kookpunt: 335 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 198…200 °C
Dichtheid: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007975
CAS nummer: 2008-58-4
EINECS: 217-918-4