2,6-Dichlorobenzamide
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
SB00116.1 SB00116.10 SB00116.50
MAYBSB00116.1EA 0 EUR
MAYBSB00116.1 MAYBSB00116.10 MAYBSB00116.50
2,6-Dichlorobenzamide
2,6-Dichlorobenzamide
Formule: C₇H₅Cl₂NO
Kookpunt: 335 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 203 °C
Dichtheid: 1,44 g/cm³ (20 °C)
MDL Nummer: MFCD00007975
CAS nummer: 2008-58-4
EINECS: 217-918-4