4-Chlorobenzamide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A13809.09
A13809.18
A13809.30
A13809.09EA
50.9
EUR
A13809.09
A13809.18
A13809.30
4-Chlorobenzamide ≥98%
4-Chlorobenzamide
Purity: 98+%
CAS No.: 619-56-7
Molecular Formula: C7H6ClNO
Formula Weight: 155.58
Melting Point: 176-180°
Beilstein Reference: 774622
Formule:
C₇H₆ClNO Kookpunt: 314 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 176…180 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007993 CAS nummer: 619-56-7 EINECS: 210-601-1 |