2-Chloro-4-nitrobenzamide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Aklomide
A19702.06 A19702.14
A19702.06EA 53.8 EUR
A19702.06 A19702.14
2-Chloro-4-nitrobenzamide ≥98%
2-Chloro-4-nitrobenzamide
Purity: 98% CAS No.: 3011-89-0 Molecular Formula: C7H5ClN2O3 Formula Weight: 200.58 Melting Point: 168-172° Beilstein Reference: 1966537
Formule: C₇H₅ClN₂O₃
MW: 200.58 g/mol
Smeltpunt: 168…172 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00017119
CAS nummer: 3011-89-0
EINECS: 221-143-7