3,5-Dichlorobenzhydrazide ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3,5-Dichlorobenzoic hydrazide
B22383.03 B22383.06
B22383.03EA 30.2 EUR
B22383.03 B22383.06
3,5-Dichlorobenzhydrazide ≥97%
3,5-Dichlorobenzhydrazide
Purity: 97% CAS No.: 62899-78-9 Molecular Formula: C7H6Cl2N2O Formula Weight: 205.04 Melting Point: 205-207° MDL No.: MFCD00833411
Formule: C₇H₆Cl₂N₂O
MW: 205.04 g/mol
Smeltpunt: 205…207 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00833411
CAS nummer: 62899-78-9