4-Chlorobenzhydrazide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Chlorobenzoic hydrazide
A11911.06 A11911.18 A11911.22
A11911.06EA 26.4 EUR
A11911.06 A11911.18 A11911.22
4-Chlorobenzhydrazide ≥98%
4-Chlorobenzhydrazide
Purity: 98% CAS No.: 536-40-3 Molecular Formula: C7H7ClN2O Formula Weight: 170.60 Melting Point: 162-166° Beilstein Reference: 511154
Formule: C₇H₇ClN₂O
MW: 170.6 g/mol
Kookpunt: 354
Smeltpunt: 162…166 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007603
CAS nummer: 536-40-3
EINECS: 208-632-0