Ethyl 2-chlorobenzoate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
2-Chlorobenzoic acid ethyl ester
A10141.14
A10141.22
A10141.36
A10141.14EA
23.2
EUR
A10141.14
A10141.22
A10141.36
Ethyl 2-chlorobenzoate ≥98%
Ethyl-2-chlorobenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 7335-25-3
Molecular Formula: C9H9ClO2
Formula Weight: 184.62
Flash Point:
Formule:
C₉H₉ClO₂ MW: 184.62 g/mol Kookpunt: 243 °C Dichtheid: 1.194 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00016338 CAS nummer: 7335-25-3 EINECS: 230-842-6 |