Ethyl-3-chlorobenzoate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
L01065.06 L01065.14
L01065.06EA 20.5 EUR
L01065.06 L01065.14
Ethyl-3-chlorobenzoate ≥98%
Ethyl-3-chlorobenzoate
Purity: 98+% CAS No.: 1128-76-3 Molecular Formula: C9H9ClO2 Formula Weight: 184.62 Refractive Index: 1.5210 Boiling Point: 118-120°/13mm MDL No.: MFCD00013634
Formule: C₉H₉ClO₂
Kookpunt: 118…120 °C (13 mmHg)
Dichtheid: 1,186
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013634
CAS nummer: 1128-76-3
EINECS: 214-441-3