Ethyl-4-chlorobenzoate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A12540.18 A12540.30
A12540.18EA 70.3 EUR
A12540.18 A12540.30
Ethyl-4-chlorobenzoate ≥98%
Ethyl-4-chlorobenzoate
Purity: 98+% CAS No.: 7335-27-5 Molecular Formula: C9H9ClO2 Formula Weight: 184.62 Refractive Index: 1.5240 Boiling Point: 237-239° MDL No.: MFCD00013645
Formule: C₉H₉ClO₂
Kookpunt: 237…239 °C
Dichtheid: 1,18
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013645
CAS nummer: 7335-27-5
EINECS: 230-844-7