3-Chloro-2-nitrobenzoic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H26467.03 H26467.06
H26467.03EA 30.4 EUR
H26467.03 H26467.06
3-Chloro-2-nitrobenzoic acid ≥97%
3-Chloro-2-nitrobenzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 4771-47-5 Molecular Formula: C7H4ClNO4 Formula Weight: 201.57 Odour: Odourless Melting Point: 234-240° Beilstein Reference: 2109828 MDL No.: MFCD00007087
Formule: C₇H₄ClNO₄
Smeltpunt: 234…240 °C
Dichtheid: 1,566 g/cm³ (18 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007087
CAS nummer: 4771-47-5
EINECS: 225-313-1