3-Chloro-4-methoxybenzoic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A10106.06
A10106.14
A10106.06EA
54.4
EUR
A10106.06
A10106.14
3-Chloro-4-methoxybenzoic acid ≥98%
3-Chloro-4-methoxybenzoic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 37908-96-6
Molecular Formula: C8H7ClO3
Formula Weight: 186.59
Melting Point: 215-219°
Beilstein Reference: 2087584
Formule:
C₈H₇ClO₃ Smeltpunt: 215…219 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00016512 CAS nummer: 37908-96-6 EINECS: 253-708-9 |