2-Chloro-6-fluorobenzamide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B21294.06
B21294.14
B21294.06EA
29.3
EUR
B21294.06
B21294.14
2-Chloro-6-fluorobenzamide ≥98%
2-Chloro-6-fluorobenzamide
Purity: 98%
CAS No.: 66073-54-9
Molecular Formula: C7H5ClFNO
Formula Weight: 173.58
Melting Point: 139-142°
MDL No.: MFCD00055436
Formule:
C₇H₅ClFNO Smeltpunt: 139…142 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00055436 CAS nummer: 66073-54-9 EINECS: 266-123-9 |