4-Chloor-2,6-fluorbenzoëzuur ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H26556.03
H26556.06
H26556.03EA
74.3
EUR
H26556.03
H26556.06
4-Chloor-2,6-fluorbenzoëzuur ≥97%
4-Chloor-2,6-fluorbenzoëzuur
Purity: 97%
CAS No.: 196194-58-8
Molecular Formula: C7H3ClF2O2
Formula Weight: 192.55
Melting Point: 183-186°
MDL No.: MFCD06203570
Formule:
C₇H₃ClF₂O₂ MW: 192.55 g/mol Smeltpunt: 183…186 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD06203570 CAS nummer: 196194-58-8 |