1-Chloro-2-fluoro-5-iodobenzene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A11808.14 A11808.22
A11808.14EA 95 EUR
A11808.14 A11808.22
1-Chloro-2-fluoro-5-iodobenzene ≥98%
1-Chloro-2-fluoro-5-iodobenzene
Purity: 98% CAS No.: 156150-67-3 Molecular Formula: C6H3ClFI Formula Weight: 256.45 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6050 Boiling Point: 94-95°/15mm MDL No.: MFCD00042210
Formule: C₆H₃ClFI
Kookpunt: 94…95 °C (15 mmHg)
Dichtheid: 2,020
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042210
CAS nummer: 156150-67-3