3-Chloro-4-fluorobenzenesulphonyl chloride ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-Chloro-4-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
A11222.06 A11222.14
A11222.06EA 22.6 EUR
A11222.06 A11222.14
3-Chloro-4-fluorobenzenesulphonyl chloride ≥98%
3-Chloro-4-fluorobenzenesulphonyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 91170-93-3 Molecular Formula: C6H3Cl2FO2S Formula Weight: 229.06 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5520 Boiling Point: 104-105°/1mm UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00041444
Formule: C₆H₃Cl₂FO₂S
Kookpunt: 104…105 °C (1 mmHg)
Dichtheid: 1,610
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041444
CAS nummer: 91170-93-3
UN: 3265
ADR: 8,II