2-Chloro-5-iodobenzoic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L20161.06
L20161.14
L20161.22
L20161.06EA
57.9
EUR
L20161.06
L20161.14
L20161.22
2-Chloro-5-iodobenzoic acid ≥97%
2-Chloro-5-iodobenzoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 19094-56-5
Molecular Formula: C7H4ClIO2
Formula Weight: 282.46
Melting Point: 156-161°
Beilstein Reference: 2254110
Formule:
C₇H₄ClIO₂ Smeltpunt: 156…161 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00079731 CAS nummer: 19094-56-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |