2,3-Dichlorophenyl isocyanate
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Isocyanic acid 2,3-Dichlorophenyl ester
SB01777.1 SB01777.10
MAYBSB01777.1EA 0 EUR
MAYBSB01777.1 MAYBSB01777.10
2,3-Dichlorophenyl isocyanate
2,3-Dichlorophenyl isocyanate
Formule: C₇H₃Cl₂NO
Kookpunt: 247 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00002000
CAS nummer: 41195-90-8
EINECS: 255-253-1
UN: 2250
ADR: 6.1,II