2,4-Dichlorophenyl isocyanate
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
SB01908.1 SB01908.10 SB01908.50
MAYBSB01908.1EA 0 EUR
MAYBSB01908.1 MAYBSB01908.10 MAYBSB01908.50
2,4-Dichlorophenyl isocyanate
2,4-Dichlorophenyl isocyanate
Formule: C₇H₃Cl₂NO
Kookpunt: 235 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 59…61 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00002001
CAS nummer: 2612-57-9
EINECS: 220-040-4
UN: 2250
ADR: 6.1,II