3,5-Dichlorophenyl isocyanate 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
3,5-Dichlorophenylisocyantae
314140050
314140010
314140250
ACRO314140050EA
82.1
EUR
ACRO314140050
ACRO314140010
ACRO314140250
3,5-Dichlorophenyl isocyanate 96%
3,5-Dichlorophenyl isocyanate
Formule:
C₇H₃Cl₂NO Kookpunt: 243 °C (760 mmHg) Smeltpunt: 29…35 °C Dichtheid: 1,38 g/cm³ Vlampunt: 110 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00013859 CAS nummer: 34893-92-0 EINECS: 252-276-9 UN: 2250 ADR: 6.1,II |
Specification Test Results
Appearance | White to light yellow Low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 29 to 35 °C |
GC | ≥95 % |