3,5-Dichlorophenyl isocyanate ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
3,5-Dichlorophenylisocyantae
A19991.06
A19991.14
A19991.06EA
86.6
EUR
A19991.06
A19991.14
3,5-Dichlorophenyl isocyanate ≥97%
3,5-Dichlorophenyl isocyanate
Purity: 97%
CAS No.: 34893-92-0
Molecular Formula: C7H3Cl2NO
Formula Weight: 188.01
Flash Point: 134°(273°F)
Melting Point: 28-32°
Boiling Point: 242-244°
Beilstein Reference: 510282
UN No.: 2250
MDL No.: MFCD00013859
Formule:
C₇H₃Cl₂NO Kookpunt: 242…244 °C Smeltpunt: 28…32 °C Dichtheid: 1,380 Vlampunt: 134 °C (273 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00013859 CAS nummer: 34893-92-0 EINECS: 252-276-9 UN: 2250 ADR: 6.1,II |