3,5-Dichlorophenyl isocyanate
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
SB01467.1 SB01467.10 SB01467.50
MAYBSB01467.1EA 0 EUR
MAYBSB01467.1 MAYBSB01467.10 MAYBSB01467.50
3,5-Dichlorophenyl isocyanate
3,5-Dichlorophenyl isocyanate
Formule: C₇H₃Cl₂NO
Kookpunt: 264 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 32…34 °C
Dichtheid: 1,38 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013859
CAS nummer: 34893-92-0
EINECS: 252-276-9
UN: 2250
ADR: 6.1,II