3,5-Dichlorophenyl isocyanate for synthesis
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3,5-Dichlorophenylisocyantae
8.42691.0001 8.42691.0005
8.42691.0001EA 0 EUR
8.42691.0001 8.42691.0005
3,5-Dichlorophenyl isocyanate for synthesis
3,5-Dichlorophenyl isocyanate
Formule: C₇H₃Cl₂NO
MW: 188.01 g/mol
Kookpunt: 264
Smeltpunt: 32…34 °C
Dichtheid: 1.38 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013859
CAS nummer: 34893-92-0
EINECS: 252-276-9
UN: 2250
ADR: 6.1 II