2,4,6-Trichlorophenyl isocyanate
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Isocyanic acid 2,4,6-Trichlorophenyl ester
SB01903.1 SB01903.50
MAYBSB01903.1EA 0 EUR
MAYBSB01903.1 MAYBSB01903.50
2,4,6-Trichlorophenyl isocyanate
2,4,6-Trichlorophenyl isocyanate
Formule: C₇H₂Cl₃NO
MW: 222.46 g/mol
Kookpunt: 101 °C (2 mmHg)
Smeltpunt: 66…67 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00013845
CAS nummer: 2505-31-9