2,3-Dichlorophenyl isothiocyanate ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
2,3-Dichlorophenylisothiocyanate, 1,2-Dichloro-3-isothiocyanatobenzene
B20930.06
B20930.14
B20930.06EA
32.7
EUR
B20930.06
B20930.14
2,3-Dichlorophenyl isothiocyanate ≥97%
2,3-Dichlorophenyl isothiocyanate
Purity: 97%
CAS No.: 6590-97-2
Molecular Formula: C7H3Cl2NS
Formula Weight: 204.08
Flash Point:
Formule:
C₇H₃Cl₂NS Kookpunt: 256…258 °C Dichtheid: 1,434 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00041048 CAS nummer: 6590-97-2 UN: 2922 ADR: 8,III |